Ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 15118-67-9
Molecular Formula: C13H16O4
Formula Weight: 236.27
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 2120509
MDL No.: MFCD00051784
Formule:
C₁₃H₁₆O₄ Poids moléculaire: 236.27 g/mol Point de fusion: 49…53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051784 Numéro CAS: 15118-67-9 |