Imprimer
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L07944.03 L07944.06
L07944.03EA 133 EUR
L07944.03 L07944.06
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 78062-03-0 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 2723206 MDL No.: MFCD00051797
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 215.25 g/mol
Point de fusion: ∼ 160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051797
Numéro CAS: 78062-03-0