3,3',5,5'-Tétrakis(2-méthyl-2-propanyl)-1,1'-bi(2,5-cyclohexadién-1-ylidène)-4,4'-dione ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 2455-14-3
Molecular Formula: C28H40O2
Formula Weight: 408.63
Melting Point: 242-246°
Beilstein Reference: 1916759
MDL No.: MFCD00051798
Formule:
C₂₈H₄₀O₂ Point de fusion: 242…246 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051798 Numéro CAS: 2455-14-3 EINECS: 219-527-4 |