3-Méthyl-4-(méthylsulfanyl)phénol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Methyl-4-(methylthio)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 3120-74-9
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Melting Point: 54-58°
Beilstein Reference: 1210322
MDL No.: MFCD00045773
Formule:
C₈H₁₀OS Poids moléculaire: 154.23 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00045773 Numéro CAS: 3120-74-9 |