Imprimer
1-Octen-3-one 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oct-1-en-3-one, Pentyl Vinyl Ketone, Amyl Vinyl Ketone
Stabilisation: 0.1% Stabilisé avec BHA
L07189.03 L07189.06
L07189.03EA 71.8 EUR
L07189.03 L07189.06
1-Octen-3-one 97% stabilisé
1-Octen-3-one
Stab. with 0.1% BHA
Purity: 97% CAS No.: 4312-99-6 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Characteristic Boiling Point: 56-60°/16mm Beilstein Reference: 1700905 UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00036558
Formule: C₈H₁₄O
Poids moléculaire: 126.20 g/mol
Point d'ébullition: 56…60 °C (16 mmHg)
Densité: 0.848
Point éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036558
Numéro CAS: 4312-99-6
EINECS: 224-327-5
UN: 1224
ADR: 3 III