Imprimer
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L07114.03 L07114.06
L07114.03EA 98.2 EUR
L07114.03 L07114.06
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 170449-34-0 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.21 Melting Point: 77-79° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00041443
Formule: C₇H₆N₂O₂S
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041443
Numéro CAS: 170449-34-0
ADR: 6.1,III