2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5805-39-0
Molecular Formula: C13H11N3
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 173018
MDL No.: MFCD00051496
Formule:
C₁₃H₁₁N₃ Point de fusion: 212…216 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051496 Numéro CAS: 5805-39-0 EINECS: 227-361-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...