Imprimer
Nɑ-Acetyl-L-glutamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Acetyl-L-glutamine, N-Ac-Gln-OH, Ac-L-Gln-OH, Ac-Gln-OH
L06780.18 L06780.30
L06780.18EA 46.6 EUR
L06780.18 L06780.30
Nɑ-Acetyl-L-glutamine 99%
Nalpha-Acetyl-L-glutamine
Purity: 99% CAS No.: 2490-97-3 Molecular Formula: C7H12N2O4 Formula Weight: 188.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 1727471 Optical Rotation: -12° (c=3 in water) MDL No.: MFCD00038159
Formule: C₇H₁₂N₂O₄
Poids moléculaire: 188.18 g/mol
Point de fusion: ∼ 206 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00038159
Numéro CAS: 2490-97-3
EINECS: 219-647-7