3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 303180-11-2
Molecular Formula: C5H4N2O4.H2O
Formula Weight: 174.11 (156.09anhy)
Melting Point: ca 294° dec.
Beilstein Reference: 147821
MDL No.: MFCD00149323
Formule:
C₅H₄N₂O₄·H₂O Poids moléculaire: 174.11 g/mol Point de fusion: ∼ 294 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149323 Numéro CAS: 303180-11-2 EINECS: 221-474-7 |