Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 15400-53-0
Molecular Formula: C7H9N3O3
Formula Weight: 183.17
Odour: Odourless
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 165835
MDL No.: MFCD00039708
Formule:
C₇H₉N₃O₃ Point de fusion: ∼ 300 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039708 Numéro CAS: 15400-53-0 EINECS: 239-418-5 |