DL-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-DL-Val-OMe.HCl, H-DL-Val-OMe·HCl
Purity: 99%
CAS No.: 5619-05-6
Molecular Formula: C6H13NO2.HCl
Formula Weight: 167.64
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 3912090
MDL No.: MFCD00066118
Formule:
C₆H₁₃NO₂ Point de fusion: 112…114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066118 Numéro CAS: 5619-05-6 EINECS: 227-048-7 |