Imprimer
2,2'-Dichlorobenzil ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Bis(2-chlorophenyl)ethane-1,2-dione
L06507.06 L06507.14
L06507.06EA 87.8 EUR
L06507.06 L06507.14
2,2'-Dichlorobenzil ≥98%
2,2'-Dichlorobenzil
Purity: 98+% CAS No.: 21854-95-5 Molecular Formula: C14H8Cl2O2 Formula Weight: 279.12 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 2120689 MDL No.: MFCD00018263
Formule: C₁₄H₈Cl₂O₂
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018263
Numéro CAS: 21854-95-5