Imprimer
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Azepan-1-yl)ethanol
L06497.06 L06497.14
L06497.06EA 32.3 EUR
L06497.06 L06497.14
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine
Purity: 95% CAS No.: 20603-00-3 Molecular Formula: C8H17NO Formula Weight: 143.22 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 114-115°/23mm Beilstein Reference: 104110 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00020988
Formule: C₈H₁₇NO
Poids moléculaire: 143.23 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (23 mmHg)
Densité: 0.971
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020988
Numéro CAS: 20603-00-3
EINECS: 243-915-2
ADR: 8 III