Chlorocarbonylsulphenyl chloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 2757-23-5
Molecular Formula: CCl2OS
Formula Weight: 130.98
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 506318
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00000703
Formule:
CCl₂OS Point d'ébullition: 98…101 °C Densité: 1,580 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000703 Numéro CAS: 2757-23-5 EINECS: 220-415-2 ADR: 8,II |