4-Ethoxycinnamic acid principalement trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(4-Ethoxyphenyl)acrylic Acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2373-79-7
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Melting Point: 195-199°
Beilstein Reference: 3198068
MDL No.: MFCD00016848
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ Poids moléculaire: 192.21 g/mol Point de fusion: 195…199 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11040581 Numéro CAS: 2373-79-7 |