N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 26385-07-9
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1943939
MDL No.: MFCD00000964
Formule:
C₉H₁₀ClNO Point de fusion: 101…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000964 Numéro CAS: 26385-07-9 EINECS: 247-641-4 |