Imprimer
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L06100.03 L06100.06
L06100.03EA 60.9 EUR
L06100.03 L06100.06
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 94%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Purity: 94% CAS No.: 54125-02-9 Molecular Formula: C8H16O2Si Formula Weight: 172.30 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4555 Boiling Point: 68-69°/14mm Beilstein Reference: 1616761 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00008498
Formule: C₈H₁₆O₂Si
Point d'ébullition: 68…69 °C (14 mmHg)
Densité: 0,890
Point éclair: 45 °C (113 °F)
Numéro MDL: MFCD00008498
Numéro CAS: 54125-02-9
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,6001