2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 10333-68-3
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1343920
MDL No.: MFCD00051645
Formule:
C₁₁H₉NO₂ Point de fusion: 102…106 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051645 Numéro CAS: 10333-68-3 |