Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L06020.06 L06020.14
L06020.06EA 109 EUR
L06020.06 L06020.14
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 938-95-4 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 55-59° Boiling Point: 121-126°/0.2mm Beilstein Reference: 2328710 MDL No.: MFCD00044670
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 121…126 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044670
Numéro CAS: 938-95-4
EINECS: 213-351-1