Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4743-58-2
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 156005
MDL No.: MFCD00051729
Formule:
C₁₀H₈O₄ Point de fusion: 148…153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051729 Numéro CAS: 4743-58-2 |