6-Chloropiperonyl alcohol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2591-25-5
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 150801
MDL No.: MFCD00051727
Formule:
C₈H₇ClO₃ Point de fusion: 68…72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051727 Numéro CAS: 2591-25-5 |