Imprimer
2-Butyn-1-al diethyl acetal 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L05872.03 L05872.06
L05872.03EA 41 EUR
L05872.03 L05872.06
2-Butyn-1-al diethyl acetal 98%
2-Butyn-1-al diethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 2806-97-5 Molecular Formula: CH3C≡CCH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Recognizable Boiling Point: 65-67°/12mm Beilstein Reference: 1702075 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00009274
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 65…67 °C (12 mmHg)
Densité: 0,898
Point éclair: 56 °C (133 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009274
Numéro CAS: 2806-97-5
ADR: 3,III