Benzo[b]thiophene-3-acetic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(Benzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1131-09-5
Molecular Formula: C10H8O2S
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 143357
MDL No.: MFCD00051637
Formule:
C₁₀H₈O₂S Point de fusion: 108…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051637 Numéro CAS: 1131-09-5 EINECS: 214-461-2 |