2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 36518-76-0
Molecular Formula: C3H5N3S.HCl
Formula Weight: 151.62
Melting Point:
Formule:
C₃H₅N₃S·HCl Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012721 Numéro CAS: 36518-76-0 EINECS: 253-083-2 |