2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole-3-carboxaldehyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 83-18-1
Molecular Formula: C13H13NO
Formula Weight: 199.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 144790
MDL No.: MFCD00051494
Formule:
C₁₃H₁₃NO Point de fusion: 87…90 °C |
Numéro MDL:
MFCD00051494 Numéro CAS: 83-18-1 EINECS: 201-458-6 |