5-Cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 57235-50-4
Molecular Formula: C5H7N3S
Formula Weight: 141.20
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 124356
MDL No.: MFCD00051649
Formule:
C₅H₇N₃S Point de fusion: 212…216 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051649 Numéro CAS: 57235-50-4 |