Imprimer
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L05657.04 L05657.09
L05657.04EA 86.4 EUR
L05657.04 L05657.09
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 160446-22-0 Molecular Formula: C10H12O4S Formula Weight: 228.27 Melting Point: 164-166° Beilstein Reference: 7810971 MDL No.: MFCD00051693
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
Poids moléculaire: 228.27 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051693
Numéro CAS: 160446-22-0