1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 31272-04-5
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 637013
MDL No.: MFCD00051849
Formule:
C₇H₁₂N₂O Point de fusion: 114…118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051849 Numéro CAS: 31272-04-5 |