Imprimer
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid principalement trans 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
L05292.04 L05292.09
L05292.04EA 111 EUR
L05292.04 L05292.09
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid principalement trans 98%
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 7152-04-7 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.21 Melting Point: ca 259° dec. Beilstein Reference: 2724869 MDL No.: MFCD00016846
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Point de fusion: ∼ 259 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016846
Numéro CAS: 7152-04-7