Imprimer
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L05286.09 L05286.18
L05286.09EA 85.1 EUR
L05286.09 L05286.18
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate ≥90%
Diethyl-1-naphthylmethylphosphonate
Purity: 95% CAS No.: 53575-08-9 Molecular Formula: C15H19O3P Formula Weight: 278.29 Refractive Index: 1.5650 Boiling Point: 205-206°/5mm Beilstein Reference: 2943656 MDL No.: MFCD00015769
Formule: C₁₅H₁₉O₃P
Point d'ébullition: 205…206 °C (5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015769
Numéro CAS: 53575-08-9