(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride, H-Cys-Oet.HCl, H-Cys-OEt·HCl
Purity: 98+%
CAS No.: 868-59-7
Molecular Formula: C5H11NO2S.HCl
Formula Weight: 185.67
Melting Point: 123-125°
Beilstein Reference: 3562600
Optical Rotation: -12° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00012631
Formule:
C₅H₁₁NO₂S·HCl Point de fusion: 123…125 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012631 Numéro CAS: 868-59-7 EINECS: 212-779-6 |