Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 37033-95-7
Molecular Formula: C18H17NO3
Formula Weight: 295.34
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 160-165°
Beilstein Reference: 281129
MDL No.: MFCD00022702
Formule:
C₁₈H₁₇NO₃ Point de fusion: 160…165 °C |
Numéro MDL:
MFCD00022702 Numéro CAS: 37033-95-7 EINECS: 253-322-0 |