Methoxycarbonylsulphenyl chloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 95%
CAS No.: 26555-40-8
Molecular Formula: C2H3ClO2S
Formula Weight: 126.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 73-74°/100mm
Beilstein Reference: 1849908
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00013648
Formule:
C₂H₃ClO₂S Point d'ébullition: 73…74 °C (100 mmHg) Densité: 1,398 Point éclair: 54 °C (129 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013648 Numéro CAS: 26555-40-8 EINECS: 247-801-3 ADR: 8,II |