Imprimer
Ethyl hydrogen suberate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Ethoxy-8-oxooctanoic acid
L04272.06 L04272.14
L04272.06EA 102 EUR
L04272.06 L04272.14
Ethyl hydrogen suberate 98%
Ethyl hydrogen suberate
Purity: 98% CAS No.: 14113-01-0 Molecular Formula: CH3CH2O2C(CH2)6CO2H Formula Weight: 202.25 Melting Point: 25-27° Beilstein Reference: 1775737 MDL No.: MFCD00014385
Formule: CH₃CH₂O₂C(CH₂)₆CO₂H
Point de fusion: 25…27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014385
Numéro CAS: 14113-01-0
EINECS: 237-968-0