Trimethylsilylmethanol 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3219-63-4
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2OH
Formula Weight: 104.23
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 1731486
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00004596
Formule:
C₄H₁₂OSi Point d'ébullition: 121…122 °C Densité: 0,827 Point éclair: 31 °C (87 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004596 Numéro CAS: 3219-63-4 EINECS: 221-746-5 ADR: 3,III |