3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 69056-67-3
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.3850
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 158-163°
Beilstein Reference: 1769204
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00014374
Formule:
C₅H₅F₃O₂ Point d'ébullition: 158…163 °C Point de fusion: 28…30 °C Densité: 1,318 Point éclair: 79 °C (174 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014374 Numéro CAS: 69056-67-3 ADR: 8,III |