exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Anhydride, exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic Anhydride
Purity: 98+%
CAS No.: 6118-51-0
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 118-119°
Beilstein Reference: 10355
MDL No.: MFCD00151506
Formule:
C₈H₆O₄ Point de fusion: 118…119 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151506 Numéro CAS: 6118-51-0 EINECS: 226-570-2 |