Reserpine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 50-55-5
Molecular Formula: C33H40N2O9
Formula Weight: 608.69
Melting Point: ca 265°
Beilstein Reference: 102014
Optical Rotation: -122° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00005091
Formule:
C₃₃H₄₀N₂O₉ Point de fusion: ∼ 265 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005091 Numéro CAS: 50-55-5 EINECS: 200-047-9 Indice Merck: 14,8145 |