Imprimer
Phenylmaleic anhydride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
L03453.03 L03453.06
L03453.03EA 33.8 EUR
L03453.03 L03453.06
Phenylmaleic anhydride 97%
Phenylmaleic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 36122-35-7 Molecular Formula: C10H6O3 Formula Weight: 174.16 Melting Point: 118-119° Beilstein Reference: 127301 MDL No.: MFCD00015472
Formule: C₁₀H₆O₃
Poids moléculaire: 174.16 g/mol
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015472
Numéro CAS: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8