Imprimer
1-Cyclopentylethanol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L03446.04 L03446.09
L03446.04EA 104 EUR
L03446.04 L03446.09
1-Cyclopentylethanol 97%
1-Cyclopentylethanol
Purity: 97% CAS No.: 52829-98-8 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 68°/8mm Beilstein Reference: 2069851 MDL No.: MFCD00013743
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 68 °C (8 mmHg)
Densité: 0,911
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013743
Numéro CAS: 52829-98-8
EINECS: 258-208-4