m-Toluenesulphonic acid monohydrate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Methylbenzenesulphonic acid hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 312619-56-0
Molecular Formula: C7H8O3S.H2O
Formula Weight: 190.22 (172.20anhy)
Refractive Index: 1.5270
Boiling Point: 165°/0.1mm
Beilstein Reference: 2208421
UN No.: UN2586
MDL No.: MFCD00167130
Formule:
C₇H₈O₃S·H₂O Poids moléculaire: 190.22 g/mol (172.20 anhy) Point d'ébullition: 165 °C (0.1 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167130 Numéro CAS: 312619-56-0 ADR: 8 III |