Imprimer
Phenyl-p-tolylsulphone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Methyl-4-(phenylsulphonyl)benzene
L03128.09 L03128.18
L03128.09EA 91.7 EUR
L03128.09 L03128.18
Phenyl-p-tolylsulphone ≥98%
Phenyl-p-tolylsulphone
Purity: 98+% CAS No.: 640-57-3 Molecular Formula: C13H12O2S Formula Weight: 232.30 Odour: Odourless Melting Point: 125-129° Beilstein Reference: 1872872 MDL No.: MFCD00025038
Formule: C₁₃H₁₂O₂S
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025038
Numéro CAS: 640-57-3
EINECS: 211-364-7