Imprimer
1-Methyl-4-(methylsulfanyl)benzol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02933.06 L02933.14
L02933.06EA 61.8 EUR
L02933.06 L02933.14
1-Methyl-4-(methylsulfanyl)benzol 97%
1-Methyl-4-(methylsulfanyl)benzol
Purity: 97% CAS No.: 623-13-2 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5730 Odour: Unpleasant Boiling Point: 81-82°/18mm Beilstein Reference: 1905733 UN No.: UN3334 MDL No.: MFCD00008560
Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 81…82 °C (18 mmHg)
Densité: 1,029
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008560
Numéro CAS: 623-13-2
EINECS: 210-773-8
ADR: 9,III