Imprimer
Cholesterol pelargonate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L02857.14 L02857.22
L02857.14EA 44.9 EUR
L02857.14 L02857.22
Cholesterol pelargonate
Cholesterol pelargonate
CAS No.: 1182-66-7 Molecular Formula: C36H62O2 Formula Weight: 526.89 Odour: Odourless Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 3179820 Optical Rotation: -30° (c=5 in chloroform) MDL No.: MFCD00003643
Formule: C₃₆H₆₂O₂
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003643
Numéro CAS: 1182-66-7
EINECS: 214-658-3