Imprimer
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02704.03 L02704.06
L02704.03EA 86.5 EUR
L02704.03 L02704.06
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3095-38-3 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Odour: Odourless Melting Point: 222-226° Beilstein Reference: 1965772 MDL No.: MFCD00014699
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 222…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014699
Numéro CAS: 3095-38-3