Imprimer
Ethyl-2-pentynoate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl pent-2-ynoate
L02703.06 L02703.14
L02703.06EA 125 EUR
L02703.06 L02703.14
Ethyl-2-pentynoate ≥97%
Ethyl-2-pentynoate
Purity: 98% CAS No.: 55314-57-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4395 Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1750016 MDL No.: MFCD00015221
Formule: C₇H₁₀O₂
Point d'ébullition: 178…179 °C
Densité: 0,957
Point éclair: 64 °C (147 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015221
Numéro CAS: 55314-57-3
EINECS: 259-588-4