Imprimer
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02595.09 L02595.18
L02595.09EA 81.5 EUR
L02595.09 L02595.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 618-76-8 Molecular Formula: C7H4I2O3 Formula Weight: 389.91 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2212145 MDL No.: MFCD00016532
Formule: C₇H₄I₂O₃
Point de fusion: ∼ 275 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016532
Numéro CAS: 618-76-8
EINECS: 210-562-0