Imprimer
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L02352.09 L02352.18
L02352.09EA 97.3 EUR
L02352.09 L02352.18
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2094-72-6 Molecular Formula: C11H15ClO Formula Weight: 198.69 Melting Point: 48-53° Boiling Point: 135-136°/10mm Beilstein Reference: 389960 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00074724
Formule: C₁₁H₁₅ClO
Point d'ébullition: 135…136 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 48…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074724
Numéro CAS: 2094-72-6
EINECS: 218-252-7
ADR: 8,II