Imprimer
6-Heptyn-1-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02314.03 L02314.06
L02314.03EA 38.7 EUR
L02314.03 L02314.06
6-Heptyn-1-ol ≥98%
6-Heptyn-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 617-73-2 Molecular Formula: C8H16O3 Formula Weight: 160.22 Melting Point: 66-71° Beilstein Reference: 1760638 MDL No.: MFCD00014410
Formule: C₈H₁₆O₃
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014410
Numéro CAS: 617-73-2
EINECS: 210-524-3