Imprimer
2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L02285.09 L02285.18
L02285.09EA 32.9 EUR
L02285.09 L02285.18
2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-) 97%
2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-)
Purity: 97% CAS No.: 7003-32-9 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 2689073 UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00001492
Formule: C₇H₁₅N
Point d'ébullition: 149…150 °C
Densité: 0,858
Point éclair: 21 °C (69 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001492
Numéro CAS: 7003-32-9
EINECS: 230-277-5
ADR: 3,II